주요 문서
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
동의어(들):
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
254.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-794-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
370 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
208-218 °C
solubility
2.4 g/L
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
400‑450 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC(CO)(CO)CO)CC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
InChI key
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable