주요 문서
8.14785
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
for synthesis
동의어(들):
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
257-158-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
전이 온도
flash point 63 °C
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
InChI key
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
145.4 °F
Flash Point (°C)
63 °C