주요 문서
8.14779
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine 4-oxide
(50% solution in water) for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352119
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
효능
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
100 °C
mp
-70 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1