주요 문서
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
동의어(들):
2,2,2-Trifluoroacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C-CO-NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
113.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
206-559-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
mp
73-75 °C
solubility
460 g/L
벌크 밀도
960 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)N
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI key
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable