주요 문서
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
동의어(들):
Copper(II) bromide, Copper dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Br2Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
223.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
232-167-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
효능
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
solubility
1200 g/L
density
4.71 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
2000 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3