주요 문서
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
양식
liquid
효능
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-60 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1