양식
crystals
autoignition temp.
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
242-246 °C
solubility
647 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable