주요 문서
8.14588
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene glycol diacetate
for synthesis
동의어(들):
1,2-Propylene glycol diacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
210-817-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
431 °C
효능
13530 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.8-12.7 % (v/v)
bp
190-191 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 87 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(COC(=O)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.056 - 1.058
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup