주요 문서
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
동의어(들):
Diisopropylazodicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
219-502-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.04 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
효능
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
75 °C/33.3 Pa
전이 온도
flash point 106 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(=NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
222.8 °F
Flash Point (°C)
106 °C