주요 문서
8.14528
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
for synthesis
동의어(들):
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16N2O6S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
388.39 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-137-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.2 (20 °C in H2O)
mp
182 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.n3c4c(ccc3)cccc4O.n1c2c(ccc1)cccc2O.O
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable