분석
≥96.0% (GC)
양식
powder
효능
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205-208 °C
전이 온도
flash point 66 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
150.8 °F
Flash Point (°C)
66 °C