주요 문서
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
pH
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
140 °C/1013 hPa
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable