주요 문서
8.14368
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
for synthesis
동의어(들):
Sodium bromate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BrNaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
232-160-4
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
양식
powder
효능
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable