주요 문서
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
287-089-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
autoignition temp.
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
73 °C
전이 온도
flash point >100 °C
solubility
250 g/L
벌크 밀도
350 kg/m3
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C