powder
mp
356 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ag+].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3