주요 문서
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
동의어(들):
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
201-469-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.005 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
효능
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
전이 온도
flash point 135 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125.0 °C - closed cup