주요 문서
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
동의어(들):
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CN(CH2)8CN
CAS Number:
Molecular Weight:
164.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
217-494-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥94.5% (GC)
양식
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp
7-8 °C
전이 온도
flash point >93 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N#CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
InChI key
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup