주요 문서
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
동의어(들):
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
F5Sb
CAS Number:
Molecular Weight:
216.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
232-021-8
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp
7 °C
density
2.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
InChI key
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2