주요 문서
8.08625
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
동의어(들):
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(CH2COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-663-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
autoignition temp.
350 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubility
400 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2