주요 문서
8.08146
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
for synthesis
동의어(들):
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H30O
CAS Number:
Molecular Weight:
214.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-000-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
240 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
전이 온도
flash point 145 °C
density
0.8 g/cm3 at 60 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
293.0 °F
Flash Point (°C)
145 °C