주요 문서
8.07837
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
for synthesis
동의어(들):
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl5Sb
CAS Number:
Molecular Weight:
299.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-601-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3-4 °C
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
InChI key
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable