주요 문서
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
동의어(들):
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
169.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352307
EC 인덱스 번호:
233-054-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
257 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable