주요 문서
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
동의어(들):
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(CH=NOH)C5H4N
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352126
EC 인덱스 번호:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
효능
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp
110-112 °C
solubility
15 g/L
벌크 밀도
400‑500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1\C(=C\N=O)\C=CC=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
InChI key
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3