주요 문서
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
212-263-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
refractive index
n25/589 1.5136
mp
24-27 °C
전이 온도
flash point 93 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
InChI key
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
199.4 °F
Flash Point (°C)
93 °C