주요 문서
8.05805
Sigma-Aldrich
Quinaldine
for synthesis
동의어(들):
Quinaldine, 2-Methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-085-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
246.9 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
전이 온도
flash point 79 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1C)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup