8.03215
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
동의어(들):
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
202-844-7
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
245 °C
효능
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-8.4 % (v/v)
bp
145-148 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
전이 온도
flash point 36 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCN)(CC)CC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI key
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup