주요 문서
8.02834
Sigma-Aldrich
Cystaminium dichloride
for synthesis
동의어(들):
Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
225.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
200-260-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
mp
217-220 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(SCC[N+H3])CC[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1