주요 문서
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14CuO4
CAS Number:
Molecular Weight:
261.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
236-477-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.13 hPa ( 163 °C)
Quality Level
양식
powder
bp
160 °C/13 hPa
mp
245 °C (decomposition)
벌크 밀도
200‑400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
KMOVDRADWUSGIH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable