주요 문서
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
동의어(들):
Cyclododecanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
217-031-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
autoignition temp.
380 °C
효능
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
75-78 °C
전이 온도
flash point 138 °C
solubility
0.04 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
InChI key
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
280.4 °F
Flash Point (°C)
138 °C