추천 제품
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
>500 °C
효능
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
전이 온도
flash point 105 °C
solubility
insoluble 5.13 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
6.1A - Combustible substances, toxic