주요 문서
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
동의어(들):
Silver acetate, Acetic acid silver salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H3AgO2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
209-254-9
NACRES:
NA.22
solubility:
10.2 g/L
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
양식
crystals
solubility
10.2 g/L
density
3.26 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable