주요 문서
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
동의어(들):
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-797-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
330 °C
효능
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
전이 온도
flash point 78 °C
density
0.914 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
172.4 °F
Flash Point (°C)
78 °C