주요 문서
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
동의어(들):
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-549-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
autoignition temp.
650 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
전이 온도
flash point 250 °C
solubility
0.00007 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
482.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
250 °C - closed cup