주요 문서
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
동의어(들):
Glutaric acid, Pentanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOC(CH2)3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
132.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-817-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
bp
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
mp
97.5-98 °C
전이 온도
flash point 200 °C (DIN 51758)
density
1.43 g/cm3 at 15 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable