주요 문서
8.00237
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
231-000-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
215-220 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable