제품명
Withaferin A, Withania somnifera, A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Quality Level
설명
RTECS - KE7288500
분석
≥94% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)CO)C)[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@]6(O[C@@H]6C4)[C@H](C=CC5=O)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
A steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
포장
경고
기타 정보
Jeyaprakasam, B., et al. 2003. Life Sci.74, 125.
Devi, P.U., et al. 1995. Cancer Lett.95, 189.
Kupchan, S.M., et al. 1969. J. Org. Chem.34, 3858.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
438.8 °F
Flash Point (°C)
226 °C