573115
SMCC, Water-Soluble
동의어(들):
SMCC, Water-Soluble, Sulfosuccinimidyl- trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulfo-SMCC, Sulfosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulfo-SMCC
About This Item
추천 제품
분석
≥94% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
off-white
solubility
water: 2-5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2CCC(CC2)CN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
InChI key
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable