주요 문서
573113
Millipore
Sucrose
Molecular Biology Grade
동의어(들):
Sucrose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
Beilstein:
90825
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.79
Grade
Molecular Biology
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 8881
분석
≥99%
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble
흡수
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molecular biology reagent.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3