5.05855
Adenovirus Proteinase Inhibitor
powder, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
Adenovirus Proteinase Inhibitor, NSC 37249, 2-(Dicyclohexylamino)-N-(4-(4-((2-(dicyclohexylamino)acetyl)amino)phenyl)sulfonylphenyl)acetamide, N,Nʹ-(Sulfonyldi-4,1-phenylene)bis(2-(dicyclohexylamino)acetamide, AVP Inhibitor, AVP Inhibitor, 2-(Dicyclohexylamino)-N-(4-(4-((2-(dicyclohexylamino)acetyl)amino)phenyl)sulfonylphenyl)acetamide, N,Nʹ-(Sulfonyldi-4,1-phenylene)bis(2-(dicyclohexylamino)acetamide
About This Item
추천 제품
제품명
Adenovirus Proteinase Inhibitor, NSC 37249,
분석
≥90% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
5% TFA in ethanol: 5 mg/mL
DMSO: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c4ccc(cc4)NC(=O)CN(C6CCCCC6)C5CCCCC5)c1ccc(cc1)NC(=O)CN(C3CCCCC3)C2CCCCC2
InChI
1S/C40H58N4O4S/c45-39(29-43(33-13-5-1-6-14-33)34-15-7-2-8-16-34)41-31-21-25-37(26-22-31)49(47,48)38-27-23-32(24-28-38)42-40(46)30-44(35-17-9-3-10-18-35)36-19-11-4-12-20-36/h21-28,33-36H,1-20,29-30H2,(H,41,45)(H,42,46)
InChI key
JQYJJPSTWWRURQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
AVP co-factor pVIc (GVQSLKRRRCF) N-terminal binding pocket
AVP-pVIc substrate-binding site
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable