5.04462
IWR-1
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO, Wnt Antagonist I, endo
동의어(들):
InSolution Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I
분석
≥95% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
저장 온도
−70°C
SMILES string
N4(C(=O)[C@@H]5[C@@H]([C@H]6C[C@@H]5C=C6)C4=O)c1ccc(cc1)C(=O)Nc2c3ncccc3ccc2
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
InChI key
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Axin
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - (refers to pure substance)