분석
≥90% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
protect from light
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(C)C)CC(=O)N
InChI
1S/C39H60N8O14/c1-18(2)12-24(43-36(57)25(16-29(41)49)45-38(59)32(19(3)4)47-35(56)23(40)15-30(50)51)28(48)13-20(5)33(54)42-21(6)34(55)44-26(17-31(52)53)37(58)46-27(39(60)61)14-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,18-21,23-28,32,48H,12-17,40H2,1-6H3,(H2,41,49)(H,42,54)(H,43,57)(H,44,55)(H,45,59)(H,46,58)(H,47,56)(H,50,51)(H,52,53)(H,60,61)/t20-,21+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,32+/m1/s1
InChI key
JCNFYXCBSRPSLY-QYTLZHMISA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
human brain memapsin 2
포장
경고
서열
물리적 형태
재구성
기타 정보
Turner III, R.T., et al. 2001. Biochemistry40, 10001.
Ghosh, A.K., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 3522.
Hong, L., et al. 2000. Science290,150.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)