주요 문서
442615-M
Millipore
Magnesium chloride hexahydrate
ACS Reagent Grade.
동의어(들):
MgCl₂
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgCl2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
203.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
solubility:
water: 1.5 g/mL
Grade
ACS reagent
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 5662
양식
crystalline solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 1.5 g/mL
양이온 미량물
heavy metals: <0.0005%
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ACS reagent grade.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable