주요 문서
4160
Millipore
L-Isoleucine
An essential branched chain amino acid.
동의어(들):
L-Isoleucine, Ile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.25
Quality Level
설명
RTECS - NR4705000
Merck USA index - 14, 5179
분석
≥99% (TLC)
양식
crystalline solid
crystals
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: ~4% (at RT)
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
일반 설명
An essential branched chain amino acid.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable