주요 문서
375054
Millipore
Heparin, Porcine Intestinal Mucosa, Biotin Conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
Porcine intestinal mucosa
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
solubility
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group. M.W. 15000 (avg.).
경고
Toxicity: Harmful (C)
기타 정보
Pankhurst, G.J., et al. 1998. Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable