주요 문서
35044BC
Millipore
VIP® Gold Listeria Positive Control
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116129
유통기한
22 mo.
Quality Level
기술
lateral flow assay: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
호환성
for use with BioControl VIP® Gold
저장 온도
2-8°C
일반 설명
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
성분
One bottle, 5.0ml
호환성
BioControl, For use with VIP® Gold
검사법
Lateral Flow
법적 정보
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable