주요 문서
315M-TEW
Sigma-Aldrich
Anti-PD-1 (NAT105) Mouse Monoclonal Antibody
new
1mg/mL carrier free
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified antibody
클론
NAT105, monoclonal
설명
Purified mouse monoclonal antibody IgG1 in PBS without preservatives
종 반응성
human
포장
vial of
농도
1 mg/mL
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
품질
Research Use Only (RUO)