287897
Dicoumarol
A cell-permeable quinone reductase inhibitor with anticoagulant properties.
동의어(들):
Dicoumarol, 3,3ʹ-Methylenebis(4-hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicumarol
설명
Merck USA index - 14, 3090
분석
≥98% (titration)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c([c]1=O)Cc3[c]([o]c4c(c3O)cccc4)=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
InChI key
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Blocks brefeldin A-dependent mono-ADP-ribosylation in vitro
포장
경고
재구성
기타 정보
Krause, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 19244.
Pink, J.J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 5416.
Cross, J.V., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 31150.
Morrow, C.S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20114.
Weigert, R., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 14200.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable