분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
형광
λex ~400 nm
λem ~505 nm
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc3[nH]cnc3)CC(=O)O
InChI
1S/C33H38F3N7O11/c1-15(2)8-22(39-16(3)44)31(52)41-21(6-7-26(45)46)29(50)42-23(9-18-13-37-14-38-18)32(53)43-24(12-27(47)48)30(51)40-17-4-5-19-20(33(34,35)36)11-28(49)54-25(19)10-17/h4-5,10-11,13-15,21-24H,6-9,12H2,1-3H3,(H,37,38)(H,39,44)(H,40,51)(H,41,52)
InChI key
HULKIXRFKRCRHD-ZJZGAYNASA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
A fluorogenic substrate for caspase-9
경고
서열
물리적 형태
재구성
기타 정보
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable