주요 문서
1.51161
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
동의어(들):
HPTLC RP-18 Silica Gel Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 plates
기술
HPTLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
100 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 10 cm
입자 크기
5-6 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 Glass plates 20 x 10cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
관련 제품
제품 번호
설명
가격
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product