제품명
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART™ 150-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
21.6% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code